About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N5O4S · xH2O
CAS号:
分子量:
299.31 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
98%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D −69.9°, c = 1.3 in 0.1 M NaOH
mp
230-231 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].Nc1nc(S)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1
InChI
1S/C10H13N5O4S.H2O/c11-10-13-7-4(8(20)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)19-9;/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,20);1H2/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI 密鑰
CEMWFPKZUAKCRS-GWTDSMLYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
858412-250MG | |
858412-1G | 4061826664940 |