主要文件
805106
Sigma-Aldrich
PLGA纳米颗粒
200 nm average diameter
别名:
Degradex®PLGA
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
powder
品質等級
平均直徑
200 nm
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Degradex®采用聚(D,L-丙交酯--乙交酯)制成,L/G比为50/50,分子量为30,000。
复溶:
  • 从冰柜中取出产品
  • 等待温度升至环境温度
  • 向容器中加入去离子水或缓冲液
  • 涡旋并超声处理5分钟,以确保微球充分混悬。
應用
用于测试药物输送研究中系统兼容性的普通 PLGA 颗粒。通过将药物或生物/化学实体附着到颗粒表面,可将颗粒用作载体。PLGA 颗粒用于控制释放、持续释放和靶向给药。
法律資訊
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Biomaterials science involves the design and fabrication of smart materials for studying, directing, or mimicking biology. For successful integration of biomaterials in biological research, a meaningful understanding of biological systems is required.
Global Trade Item Number
货号GTIN
8051064061833661512
805106-50MG4061832921907