Merck
78080
Sigma-Aldrich
L-苯丙氨酸叔丁酯 盐酸盐
≥99.0% (HPLC)
别名:
(S)-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS号:
分子量:
257.76
Beilstein:
4723424
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +47.0±1°, c = 2% in ethanol
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
InChI 密鑰
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)