製造商/商標名
Wacker Chemie AG
標籤範圍
0.59-0.73 molar substitution
雜質
≤0.1% related substances, any (Ph Eur)
≤0.5% propylene glycol (Ph Eur)
≤1.0% β-dex (Ph Eur)
≤1.0% related substances, total other
≤1.0 ppm propylene oxide
損耗
≤10.0% loss on drying
傅導性
≤200 μS/cm (Ph Eur)
mp
120-160 °C
溶解度
Water soluble 2.300 g/L at at 24 °C
適合性
clear, colorless for appearance of solution
positive for identity
SMILES 字串
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI 密鑰
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 通过酶促转糖基作用制备咪唑以改善4-芳基和 4-杂芳基-1H-咪唑反应物的溶解性和/或稳定性。
- 水溶性优于氰乙酰腈的氰乙酰腈羟丙-β基环糊精包合物。
水污染物質分類(WGK)
WGK 3