Merck
769037
Sigma-Aldrich
丙烷
99.95%, Messer® CANGas
别名:
n-Propane, Propane gas
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH3
CAS号:
分子量:
44.10
Beilstein:
1730718
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
1.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
描述
Filling mass: 15g
Filling volume: 7L
化驗
99.95%
形狀
gas
自燃溫度
842 °F
expl. lim.
9.5 %
bp
-42.1 °C (lit.)
mp
-188 °C (lit.)
密度
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Propane is a colourless, odourless gas that is flammable, liquefied, and heavier than air. It is used as fuel for laboratory burners, portable stoves, and vehicles (liquefied petroleum gas [LPG]). Propane is also used in the research of polymerization catalysts. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
推薦產品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法律資訊
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
校準器
产品编号
说明
价格
附屬品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
-155.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-104 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)