主要文件
48884
Supelco
ASTM® D3710定量校准混合物
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
agency
ASTM® D3710
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 6 × 1 mL
濃度
(each component in the approximate proportions (w/w) indicated)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
petroleum
形式
multi-component solution
儲存溫度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
分析物
说明
    Butane % (w/w)
    Butylbenzene 3.2 wt. %
    Decane 3.2 % (w/w)
    2,4-Dimethylpentane 5.4 % (w/w)
    Dodecane 3.2 % (w/w)
    Heptane 9.7 % (w/w)
    Hexane 5.4 % (w/w)
    2-Methylbutane 9.7 % (w/w)
    2-Methylpentane 5.4 % (w/w)
    2-Methylpropane 1.5 % (w/w)
    Octane 5.4 % (w/w)
    Pentadecane 2.2 % (w/w)
    Pentane 7.6 % (w/w)
    Propane 1.5 % (w/w)
    Propylbenzene 4.3 % (w/w)
    Tetradecane 2.2 % (w/w)
    Toluene 10.8 % (w/w)
    Tridecane 2.2 % (w/w)
    p-Xylene 13 % (w/w)
    查看所有结果 (19)
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-99.9 °F - closed cup
閃點(°C)
-73.3 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)