Merck
769045
Sigma-Aldrich
丙烯
99.5%, Messer® CANGas
别名:
Propene
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CH2
CAS号:
分子量:
42.08
Beilstein:
1696878
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
1.48 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
15.4 atm ( 37.7 °C)
描述
Filling mass: 16g
Filling volume: 8L
化驗
99.5%
形狀
gas
自燃溫度
860 °F
expl. lim.
11.1 %
bp
−47.7 °C (lit.)
mp
−185 °C (lit.)
SMILES 字串
CC=C
InChI
1S/C3H6/c1-3-2/h3H,1H2,2H3
InChI 密鑰
QQONPFPTGQHPMA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Propylene is a colourless, flammable, and liquefied gas that is heavier than air. It is used as feedstock for polypropylene and is a precursor for acetone, isopropanol, acrylonitrile among other organics. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
推薦產品
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
法律資訊
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
校準器
产品编号
说明
价格
附屬品
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameGas cylinder
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
-162.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-108 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)