化驗
97%
形狀
solid
mp
98-103 °C
官能基
ketone
SMILES 字串
O=C1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h1-3H2,(H,6,8)
InChI 密鑰
RDNZDMDLRIQQAX-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3