Merck
686956
Sigma-Aldrich
2-甲基嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2
CAS号:
分子量:
94.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4930
密度
1.0132 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
Cc1ncccn1
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-6-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
LNJMHEJAYSYZKK-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.0 °F - closed cup
閃點(°C)
37.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)