Merck
755753
Sigma-Aldrich
六羰基铬
packaged for use in deposition systems
别名:
六羰基铬
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cr(CO)6
CAS号:
分子量:
220.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
蒸汽密度
7.6 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 36 °C)
形狀
powder, crystals or chunks
反應適用性
core: chromium
mp
>150 °C (dec.) (lit.)
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
InChI 密鑰
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chromiumhexacarbonyl is a volatile; air stable precursor of Chromium(0); widely used for thin film deposition - ALD and CVD. The thin films can be grown at room temperature and low pressure by laser CVD .
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Wang, S-C.; Lin H-T.; Nayak, P. K.; Chang, S-Y.; Huang, J-L.
Thin Solid Films, 518, 7360-7360 (2010)
Cheng, R.; Borca, C. N.; Dowben, P. A.; Stadler, S,; Idzerda, Y. U.
Applied Physics Letters, 78, 521-521 (2001)
Sousa, P. M.; Silvestre, A. J.; Conde, O.
Thin Solid Films, 519, 3653-3653 (2011)
Maruyama, T.; Akagi, H.;
Journal of the Electrochemical Society, 143, 1955-1955 (1996)