化驗
95%
形狀
solid
mp
295-304 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES 字串
Nc1cc(cc(Cl)n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-3(6(10)11)2-5(8)9-4/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI 密鑰
XELVYABXHBMJRZ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3