Merck
518697
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲基)吡啶-3-甲酸
98%
别名:
4-三氟甲基烟酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4F3NO2
分子量:
191.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
146-148 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
InChI 密鑰
LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)