About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H3F4NO2
CAS号:
分子量:
209.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
95-100 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES 字串
OC(=O)c1c(F)nccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3F4NO2/c8-5-4(6(13)14)3(1-2-12-5)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChI 密鑰
ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2