Merck
747491
Sigma-Aldrich
4-n-Nonylphenol-2,3,5,6-d4, OD
98 atom % D, 98% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C15D5H19O
分子量:
225.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]C1=C([2H])C(CCCCCCCCC)=C([2H])C([2H])=C1O[2H]
InChI
1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3/i10D,11D,12D,13D/hD
InChI 密鑰
IGFHQQFPSIBGKE-VQUAKUOWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)