生物源
(chemical)
品質等級
描述
non-ionic
種類
Type NP-9
形狀
liquid
分子量
616 g/mol
CMC
60 ppm
轉變溫度
cloud point 54 °C
溶解度
water: soluble
HLB
12.9
SMILES 字串
CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCCO
InChI
1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3
InChI 密鑰
KUXGUCNZFCVULO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Tergitol NP 9 是一种多功能非离子表面活性剂,用于细胞生物学、生物化学和生命科学研究。其独特性质来源于亲水和疏水成分,这种性质令其成为有效的润湿剂、乳化剂、分散剂和去污剂。
在蛋白质研究中,Tergitol起关键作用,有助于蛋白质分析和纯化。去污剂特性令其能够裂解细胞,释放可溶性蛋白,并使膜蛋白和脂质增溶,从而获取这些成分用于进一步的研究。此外,它也可用于蛋白质结晶,防止亲和纯化和免疫测定中的非特异性结合,也可用作电泳中的添加剂。除了蛋白质研究外,Tergitol还可用于各种行业,由于其乳化、分散和增溶能力,它成为了制剂研究中的重要成分,增进不同混合物的稳定性和均匀性。
表面活性剂同时具有亲水和疏水成分,可以分为两大类:在水中电离的离子型(阴离子、阳离子或两性)和不电离的非离子型 。Tergitol NP 9 产品为非离子表面活性剂,可用于各种应用,如乳化、分散、增溶和去污剂。
在蛋白质研究中,Tergitol起关键作用,有助于蛋白质分析和纯化。去污剂特性令其能够裂解细胞,释放可溶性蛋白,并使膜蛋白和脂质增溶,从而获取这些成分用于进一步的研究。此外,它也可用于蛋白质结晶,防止亲和纯化和免疫测定中的非特异性结合,也可用作电泳中的添加剂。除了蛋白质研究外,Tergitol还可用于各种行业,由于其乳化、分散和增溶能力,它成为了制剂研究中的重要成分,增进不同混合物的稳定性和均匀性。
表面活性剂同时具有亲水和疏水成分,可以分为两大类:在水中电离的离子型(阴离子、阳离子或两性)和不电离的非离子型 。Tergitol NP 9 产品为非离子表面活性剂,可用于各种应用,如乳化、分散、增溶和去污剂。
應用
TERGITOL™在细胞毒性实验中用于处理Vero细胞,制备细胞毒性(100%死细胞)对照。它可用于造纸&纺织品加工、洗衣用品、灰尘控制、农用化肥、油漆&涂料。
Tergitol用于使用超声辅助浊点萃取法评估镍的测定方法。 也用于通过肠炎特异性实时PCR检测研究肠炎沙门氏菌的检测方法
特點和優勢
- 优异的去垢性
- 突出的润湿性
- 灵活溶解性
- 通用处理性能
- 气味小
- 洗用简单
- 在稀释酸、碱和盐条件下化学稳定
- 兼容有机溶剂、香皂、阴离子和非离子表面活性剂
法律資訊
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
476.6 °F - closed cup
閃點(°C)
247 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Virology, 495, 18-32 (2016-05-07)
West Nile Virus (WNV) is a mosquito-borne flavivirus that can cause neuroinvasive disease in humans and animals for which no therapies are currently available. We studied an established combination of monoterpene alcohols (CMA) derived from Melaleuca alternifolia, against WNV infection.
Journal of food protection, 75(4), 743-747 (2012-04-11)
Conventional culture methods have traditionally been considered the "gold standard" for the isolation and identification of foodborne bacterial pathogens. However, culture methods are labor-intensive and time-consuming. A Salmonella enterica serotype Enteritidis-specific real-time PCR assay that recently received interim approval by
Determination of estrogens in human urine by high-performance liquid chromatography/diode array detection with ultrasound-assisted cloud-point extraction
Analytical Biochemistry, 421, 7-7 (2012)
Biomedical materials (Bristol, England), 13(2), 025015-025015 (2017-11-15)
Bone defects are common and persistent problems in clinical orthopedics and dentistry. The development of synthetic reconstruction materials is essential owing to the restricted access to natural bone grafts, disease transmission risks, surgical costs, donor-site morbidity, infections, and immune response-related
PLoS biology, 18(3), e3000651-e3000651 (2020-03-20)
Rapid antibiotic susceptibility testing (AST) for Neisseria gonorrhoeae (Ng) is critically needed to counter widespread antibiotic resistance. Detection of nucleic acids in genotypic AST can be rapid, but it has not been successful for β-lactams (the largest antibiotic class used