Merck
738409
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-(rings-13C12) mono-β-D-glucuronide
99 atom % 13C, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C12C9H24O8
分子量:
416.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+12
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)([13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(O)=O)[13cH][13cH]2
InChI
1S/C21H24O8/c1-21(2,11-3-7-13(22)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)28-20-17(25)15(23)16(24)18(29-20)19(26)27/h3-10,15-18,20,22-25H,1-2H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
InChI 密鑰
KHZOXXYQSBJDHB-CJVPVOHPSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)