化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.605
密度
1.147 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H13NO/c13-7-3-4-9-8-12-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4,7H2
InChI 密鑰
LYPSVQXMCZIRGP-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3