Merck
738271
Sigma-Aldrich
3-丁炔酸
95%
别名:
2-乙炔基乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4O2
CAS号:
分子量:
84.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
mp
70-80 °C
SMILES 字串
OC(=O)CC#C
InChI
1S/C4H4O2/c1-2-3-4(5)6/h1H,3H2,(H,5,6)
InChI 密鑰
KKAHGSQLSTUDAV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
3-丁酸的一些应用是:
  • 功能化 γ 的合成-丁酸内酯和四氢呋喃通过锥烯环化。
  • 烯丙基酯与烯烃的 [2 + 2] 环加成反应的合成。
  • 膦酰基催化合成高度功能化的香豆素。
  • 通过 3-丁酸的自由基湿法合成各种有用的有机锡试剂。
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Catalytic Enantioselective Allenoate?Alkene [2+ 2] Cycloadditions.
Conner M L, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(10), 3482-3485 (2015)
Synergistic Diazo?OH Insertion/Conia?Ene Cascade Catalysis for the Stereoselective Synthesis of ??Butyrolactones and Tetrahydrofurans.
Hunter A C, et al.
Chemistry?A European Journal, 22(45), 16062-16065 (2016)
Phosphine-catalyzed synthesis of highly functionalized coumarins.
Henry C E and Kwon O
Organic Letters, 9(16), 3069-3072 (2007)
Ionogels, new materials arising from the confinement of ionic liquids within silica-derived networks.
Neouze M A, et al.
Chemistry of Materials, 18(17), 3931-3936 (2006)