Merck
733601
Sigma-Aldrich
6-氨基吡啶-3-硫代酰胺
95%
别名:
2-Aminopyridyl-5-thioamide, 6-Aminothionicotinamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7N3S
CAS号:
分子量:
153.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
177-182 °C
官能基
amine
SMILES 字串
NC(=S)c1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H7N3S/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChI 密鑰
LCKBJNNMWMUYAB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)