Merck
440507
Sigma-Aldrich
N-(2-羟基乙基)三氟乙酰胺
97%
别名:
N-(三氟乙酰基)乙醇胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3CONHCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
157.09
Beilstein:
1934914
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
32-35 °C (lit.)
密度
1.413 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
O=C(NCCO)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H6F3NO2/c5-4(6,7)3(10)8-1-2-9/h9H,1-2H2,(H,8,10)
InChI 密鑰
NPSVCXHBJVBBAD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于开发氨基醇在色谱氧化铝上进行 O-烯丙基化反应的微波介导法。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Synlett, 389-389 (1996)