Merck
726303
Sigma-Aldrich
N1,N4-双-Boc-亚精胺
≥95.0% (TLC)
别名:
1,5-二-Boc-1,5,10-三氮杂癸烷, N1,N4 二-Boc-1,8-二氨基-4-氮杂辛烷, {3-[(4-氨基丁基)-叔丁氧羰基氨基]丙基}氨基甲酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H35N3O4
CAS号:
分子量:
345.48
Beilstein:
6418809
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (TLC)
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCCCN(CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H35N3O4/c1-16(2,3)23-14(21)19-11-9-13-20(12-8-7-10-18)15(22)24-17(4,5)6/h7-13,18H2,1-6H3,(H,19,21)
InChI 密鑰
GQZZMJDEWJRWRP-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)