Merck
722812
Sigma-Aldrich
对羟基肉桂酸-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
别名:
反式对羟基肉桂酸-13C3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H413CH=13CH13CO2H
分子量:
167.14
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
214 °C (dec) (lit.)
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C](/[13CH]=[13CH]/C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+/i3+1,6+1,9+1
InChI 密鑰
NGSWKAQJJWESNS-FJXVDKIJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)