Merck
715123
Sigma-Aldrich
2-氯-6-羟基苯甲醛
97%
别名:
6-氯水杨醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5ClO2
CAS号:
分子量:
156.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
51-55 °C
官能基
aldehyde
chloro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Oc1cccc(Cl)c1C=O
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
InChI 密鑰
MVTWVXYIKIVAOJ-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
224.6 °F - closed cup
閃點(°C)
107 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)