About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H4ClF3N2O2
CAS号:
分子量:
240.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.468
密度
1.491 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
ester
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)c1cnc(Cl)nc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3N2O2/c1-15-5(14)3-2-12-6(8)13-4(3)7(9,10)11/h2H,1H3
InChI 密鑰
VLUBJYUOPNGBOQ-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3