Merck
741345
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4ClF2N
CAS号:
分子量:
163.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.492
密度
1.368 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)c1ccc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H4ClF2N/c7-5-2-1-4(3-10-5)6(8)9/h1-3,6H
InChI 密鑰
OSQYJPKSEWBNOE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
225.0 °F
閃點(°C)
107.22 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)