Merck
712795
Sigma-Aldrich
2-叠氮-2-脱氧-D-葡萄糖
≥97.0% (HPLC)
别名:
2-Azido-2-deoxyglucose, Glycosyl azide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11N3O5
CAS号:
分子量:
205.17
Beilstein:
2216646
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D 22.5±1.0°, c = 1 in H2O
反應適用性
reaction type: click chemistry
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1OC(O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-3-5(12)4(11)2(1-10)14-6(3)13/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1
InChI 密鑰
URARQBMUQIRZQO-IVMDWMLBSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3