Merck
513989
Sigma-Aldrich
1-叠氮-1-脱氧-β-D-吡喃半乳糖苷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11N3O5
CAS号:
分子量:
205.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +23°, c = 1% in DMSO
反應適用性
reaction type: click chemistry
mp
150 °C (dec.) (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
KSRDTSABQYNYMP-FPRJBGLDSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)