Merck
705373
Sigma-Aldrich
1,7-二甲基黄嘌呤-d6 (二甲基-d6)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
别名:
1,7-二甲基-1H-嘌呤-2,6-二酮-d6 (二甲基-d6), 1,7-二甲基黄嘌呤-d6(二甲基-d6), 2,6-二羟基-1,7-二甲基嘌呤-d6 (二甲基-d6)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7D6H2N4O2
分子量:
186.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352210
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
≥98 atom % D
化驗
≥97% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
294-296 °C
質量偏移
M+6
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)Nc2ncn(c2C1=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)/i1D3,2D3
InChI 密鑰
QUNWUDVFRNGTCO-WFGJKAKNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)