Merck
700673
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-二-9-菲基-1,1′-二-2-萘酚
97%
别名:
(R)-9-菲基 BINOL
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H30O2
分子量:
638.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D +62°, c = 1 in chloroform
mp
192-202 °C
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5cc6ccccc6c7ccccc57)-c8cc9ccccc9c%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-43(41-25-29-13-1-5-17-33(29)37-21-9-11-23-39(37)41)27-31-15-3-7-19-35(31)45(47)46-36-20-8-4-16-32(36)28-44(48(46)50)42-26-30-14-2-6-18-34(30)38-22-10-12-24-40(38)42/h1-28,49-50H
InChI 密鑰
XYUOTCUHTHQCNC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)