Merck
681539
Sigma-Aldrich
(S)-(–)-3-3′-双(3,5-双(三氟甲基)苯基)-1,1′-二-2-萘酚
95%
别名:
(1S)-3,3′-双[3,5-双(三氟甲基)苯基]1,1′-联萘-2,2′-二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H18F12O2
分子量:
710.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
光學活性
[α]22/D -56°, c = 1 in chloroform
mp
215-219 °C
官能基
fluoro
SMILES 字串
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C36H18F12O2/c37-33(38,39)21-9-19(10-22(15-21)34(40,41)42)27-13-17-5-1-3-7-25(17)29(31(27)49)30-26-8-4-2-6-18(26)14-28(32(30)50)20-11-23(35(43,44)45)16-24(12-20)36(46,47)48/h1-16,49-50H
InChI 密鑰
PGXMYJSTCAQJBY-UHFFFAOYSA-N
應用
(S)-(-)-3-3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-bi-2-naphthol reacts with tin(IV) chloride to form a Sn(IV) aryloxide Lewis acid, which can catalyze asymmetric Diels-Alder reactions.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Design of chiral tin (IV) aryloxide as a mild Lewis acid catalyst for enantioselective Diels-Alder reaction.
Kano T, et al.
Tetrahedron Letters, 47(6), 873-875 (2006)