推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
98% (CP)
形狀
powder
質量偏移
M+16
SMILES 字串
O=[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])O[Na]
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3