化驗
95%
形狀
solid
mp
29-34 °C
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Brc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
InChI 密鑰
SUXIPCHEUMEUSV-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C