Merck
757101
Sigma-Aldrich
7-Bromoisoquinoline
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6BrN
CAS号:
分子量:
208.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
67-72 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1ccc2ccncc2c1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9/h1-6H
InChI 密鑰
KABRXLINDSPGDF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)