Merck
691429
Sigma-Aldrich
3-氨基-2-甲氧基苯甲酸
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO3
分子量:
167.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
98-102 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1c(N)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-12-7-5(8(10)11)3-2-4-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
ZBQFWVIYNLHFMO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)