化驗
98%
形狀
crystals
mp
112-115 °C
SMILES 字串
Cl[H].CNOC
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c1-3-4-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI 密鑰
USZLCYNVCCDPLQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
制备 Weinreb 酰胺的试剂,Weinreb 酰胺最近用于由 2-噁唑氯化镁合成 2-酰基噁唑。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Daniel J Pippel et al.
The Journal of organic chemistry, 72(15), 5828-5831 (2007-06-26)
Treatment of oxazole or 5-aryl oxazoles with i-PrMgCl smoothly generates the corresponding 2-Grignard reagents, which react with Weinreb amides to provide exclusively 2-acyl oxazole products.