Merck
686425
Sigma-Aldrich
3-氨基-5-溴苯甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrNO2
CAS号:
分子量:
216.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
217-221 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI 密鑰
RQSXRGSPGHZKFT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)