Merck
690643
Sigma-Aldrich
3-溴-1-丁炔
technical, ≥90% (GC)
别名:
1-甲基炔丙基溴, 2-溴-3-丁炔, 3-丁炔-2-基溴, 3-溴丁炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC(CH3)CC≡H
CAS号:
分子量:
132.99
Beilstein:
1098353
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical
品質等級
化驗
≥90% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.472
官能基
alkyl halide
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(Br)C#C
InChI
1S/C4H5Br/c1-3-4(2)5/h1,4H,2H3
InChI 密鑰
PYJVGTWBTIEAMV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
76.6 °F
閃點(°C)
24.8 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)