Merck
410888
Sigma-Aldrich
3-溴-3-丁烯-1-醇
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(Br)CH2CH2OH
CAS号:
分子量:
151.00
Beilstein:
1737671
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
98%
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
64-65 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
hydroxyl
SMILES 字串
OCCC(Br)=C
InChI
1S/C4H7BrO/c1-4(5)2-3-6/h6H,1-3H2
InChI 密鑰
RTKMFQOHBDVEBC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
3-Bromo-3-buten-1-ol is a primary alcohol. Acetylation of 3-bromo-3-buten-1-ol with acetic acid catalyzed by ytterbium(III) tosylate has been studied.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Bulletin de la Societe Chimique De France, 129, 227-227 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 46, 1723-1723 (1981)
Tetrahedron Letters, 27, 3017-3017 (1986)
The Journal of Organic Chemistry, 50, 1621-1621 (1985)
The Journal of Organic Chemistry, 48, 3894-3894 (1983)