Merck
689718
Sigma-Aldrich
苄基二甲基己基氯化铵
≥96.0% (AT)
别名:
苄基己基二甲基氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H26ClN
CAS号:
分子量:
255.83
Beilstein:
4045485
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥96.0% (AT)
形狀
powder
SMILES 字串
[Cl-].CCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H26N.ClH/c1-4-5-6-10-13-16(2,3)14-15-11-8-7-9-12-15;/h7-9,11-12H,4-6,10,13-14H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
BNDXNEVHWSOJGV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
689718-25G4061833490662
689718-5G4061833459577