Merck
678228
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzoic acid-phenyl-13C6
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6CH5BrO2
分子量:
206.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
147-150 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1Br
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
XRXMNWGCKISMOH-IDEBNGHGSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)