Merck
595977
Sigma-Aldrich
草酸二乙酯-13C2
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH213CO2)2
分子量:
148.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
185 °C (lit.)
密度
1.091 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
CCO[13C](=O)[13C](=O)OCC
InChI
1S/C6H10O4/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
InChI 密鑰
WYACBZDAHNBPPB-MPOCSFTDSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
167.0 °F - closed cup
閃點(°C)
75 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)