Merck
485691
Sigma-Aldrich
苯甲酸-环-13C6
99 atom % 13C
别名:
13C Labeled benzoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13C6H5CO2H
分子量:
128.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
solid
技術
protein expression: suitable
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
WPYMKLBDIGXBTP-IDEBNGHGSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
货号GTIN
485691-500MG4061833277379