Merck
493287
Sigma-Aldrich
碳酸钾-13C
98 atom % 13C
别名:
Carbonic-13C acid, dipotassium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K213CO3
分子量:
139.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 13C
形狀
solid
mp
891 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
InChI 密鑰
BWHMMNNQKKPAPP-GOCMCNPZSA-L
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1