Merck
490768
Sigma-Aldrich
碳酸钠-13C
98 atom % 13C
别名:
13C标记碳酸钠, 碳酸二钠盐-13C, 纯碱-13C, 苏打灰-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na213CO3
CAS号:
分子量:
106.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51113400
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 13C
品質等級
形狀
powder
mp
851 °C (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
InChI 密鑰
CDBYLPFSWZWCQE-GOCMCNPZSA-L
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
490768-1G4061832402505
490768-5G4061841682844