Merck
671533
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-反-2-苄氧基-环戊胺
97%
别名:
(1R)-反-2-(苯基甲氧基)环戊胺, (1R,2R)-(-)-2-苄氧基环戊胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H17NO
分子量:
191.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
≥96.5% (GC)
97%
化驗
≥96.5% (GC)
97%
光學純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N[C@@H]1CCC[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H17NO/c13-11-7-4-8-12(11)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2/t11-,12-/m1/s1
InChI 密鑰
JIMSXLUBRRQALI-VXGBXAGGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)