Merck
668753
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-三苯甲基-L-天冬酰胺-13C4, 15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Trt-15NH13CO13CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
分子量:
602.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+6
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O[13C](=O)[13C@H]([13CH2][13C](=O)[15NH]C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m0/s1/i24+1,34+1,35+1,36+1,39+1,40+1
InChI 密鑰
KJYAFJQCGPUXJY-XZCRTNELSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)