Merck
485837
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OH-13C3,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
别名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-alanine-13C3,15N, L-Alanine-13C3,15N, N-t-Boc derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CH(15NH-Boc)13CO2H
分子量:
193.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -23°, c = 2 in acetic acid
技術
bio NMR: suitable
mp
79-83 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
質量偏移
M+4
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13C@@H]([13CH3])[13C](O)=O
InChI
1S/C8H15NO4/c1-5(6(10)11)9-7(12)13-8(2,3)4/h5H,1-4H3,(H,9,12)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1+1,5+1,6+1,9+1
InChI 密鑰
QVHJQCGUWFKTSE-ZFTJLPTQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)