Merck
718696
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp(Boc)-OH-13C11, 15N2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C11C20H3015N2O6
分子量:
539.49
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
形狀
powder
技術
bio NMR: suitable
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
質量偏移
M+13
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)[15n]1[13cH][13c]([13CH2][13C@@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)[13C](O)=O)[13c]5[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m1/s1/i8+1,9+1,10+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1,26+1,27+1,28+1,32+1,33+1
InChI 密鑰
ADOHASQZJSJZBT-FVSPUPDKSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)