Merck
590401
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-d10
98 atom % D, 99% (CP)
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-d10, L-Leucine-d10, N-Fmoc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)2CDCD2CD(NH-Fmoc)CO2H
分子量:
363.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
mp
152-156 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+10
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1D3,2D3,11D2,13D,19D
InChI 密鑰
CBPJQFCAFFNICX-QDXFTFMQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)