609145
Fmoc-Ser(tBu)-OH-15N
98 atom % 15N
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-serine-15N, O-tert-Butyl-N-(9-flurorenylmethoxy carbonyl)-L-serine-15N, L-Serine-15N, N-Fmoc, O-t-butyl derivative
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
线性分子式:
(CH3)3COCH2CH15NH-(Fmoc)CO2H
分子量:
384.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
技術
bio NMR: suitable
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)(C)OC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1/i23+1
InChI 密鑰
REITVGIIZHFVGU-OVXGTMFBSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3